missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ST-193 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ST-193 hydrochloride |
| CAS | 2320274-72-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H26ClN3O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (367.70 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.94 |
| Formel vægt | 407.94 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?