missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SSE15206, MedChemExpress
Beskrivelse
SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SSE15206 |
| CAS | 1370046-40-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21N3O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (403.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=C(OC)C(OC)=CC(C2N(C(N)=S)N=C(C3=CC=CC=C3)C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.45 |
| Formel vægt | 371.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?