Få mere at vide
SRT3190, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16431667 50 mg
16475488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13021
MedChemExpress SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.
SRT3190 is an antagonist of CXCR2, used in the research of chemokine mediated diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SRT3190
CAS 1204707-73-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23F2N5O4S2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM)
SMIL OC[C@@H]([C@@H](NC1=CC(NS(N2CCC2)(=O)=O)=NC(SCC3=C(C(F)=CC=C3)F)=N1)C)O
Molekylvægt (g/mol) 475.53
Formel vægt 475.53
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation