missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SRT3109, MedChemExpress

Artikelnummer. 16449127
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449127 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16449127 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15462

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a pIC50 of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.

SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a pIC50 of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SRT3109
CAS 1204707-71-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23F2N5O4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.29 mM)
SMIL FC1=C(F)C=CC=C1CSC2=NC(NS(=O)(N3CCC3)=O)=CC(N[C@@H]([C@@H](O)CO)C)=N2
Molekylvægt (g/mol) 475.53
Formel vægt 475.53
Procent renhed 99.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.