Få mere at vide
SR9243, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16497228 10 mg -
16483247 50 mg -
16479757 5 mg -
16457206 100 mg 100mg
16451236 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16972
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR9243
CAS 1613028-81-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H32BrNO4S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (31.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=CC(CCN(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C4)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 626.62
Formel vægt 626.62
Procent renhed 95.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death