missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SR9238, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473368
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473368 10 mg -
16469896 50 mg -
16442736 25 mg 25mg
16416097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101442

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SR9238 is a synthetic liver X receptor (LXR) inverse agonist with IC50s of 214 nM and 43 nM for LXRα and LXRβ, respectively.

SR9238 is a synthetic liver X receptor (LXR) inverse agonist with IC50s of 214 nM and 43 nM for LXRα and LXRβ, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SR9238
CAS 1416153-62-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H33NO7S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(CN(CC2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)S(=O)(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)=O)O1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 595.73
Formel vægt 595.73
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.