Få mere at vide
SR3335, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498657
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498657 5 mg -
16476456 100 mg -
16436058 10 mg 10mg
16432197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14413
MedChemExpress SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.
SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR3335
CAS 293753-05-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H9F6NO3S2
Mængde 5 mg
Synonym ML 176
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.71 mM)
SMIL O=S(C1=CC=CS1)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 405.34
Formel vægt 405.34
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism