Få mere at vide
SR2211, MedChemExpress
Beskrivelse
SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR2211 |
| CAS | 1359164-11-6 |
| Farve | Khaki |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H24F7N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.48 |
| Formel vægt | 527.48 |
| Vis mere |