Få mere at vide
SR1001, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478367 5 mg
16435678 10 mg
16401847 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13421
MedChemExpress SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR1001
CAS 1335106-03-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13F6N3O4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.69 mM)
SMIL CC(NC1=NC(C)=C(S(=O)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)=O)S1)=O
Molekylvægt (g/mol) 477.4
Formel vægt 477.4
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation