Få mere at vide
SR-4370, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485326 100 mg -
16477167 5 mg -
16470757 50 mg 50mg
16434448 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111400
MedChemExpress SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR-4370
CAS 1816294-67-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18F2N2O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (492.89 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(F)=C2F)C=C1)NNCCCC
Molekylvægt (g/mol) 304.33
Formel vægt 304.33
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death