Få mere at vide
SR-3677, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491797 50 mg
16476156 100 mg
16415638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13300
MedChemExpress SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.
SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR-3677
CAS 1072959-67-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H24N4O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (105.28 mM)
SMIL CN(C)CCOC1=C(NC(C2OC(C=CC=C3)=C3OC2)=O)C=CC(C4=CNN=C4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 408.45
Formel vægt 408.45
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease