missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SR-3029, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499985
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499985 2 mg
16465477 5 mg
16449436 50 mg
16442738 10 mg
16422516 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499985 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SR-3029 is a potent and ATP competitive CK1δ and CK1ε inhibitor, with IC50s of 44 nM and 260 nM, respectively, and Kis of 97 nM for both kinases.

SR-3029 is a potent and ATP competitive CK1δ and CK1ε inhibitor, with IC50s of 44 nM and 260 nM, respectively, and Kis of 97 nM for both kinases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SR-3029
CAS 1454585-06-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H19F3N8O
Mængde 2 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.44 mM)
SMIL FC1=CC(N2C=NC3=C(NCC4=NC5=CC=C(F)C(F)=C5N4)N=C(N6CCOCC6)N=C23)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 480.45
Formel vægt 480.45
Procent renhed 97.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.