Få mere at vide
SR-18292, MedChemExpress
Beskrivelse
SR-18292 is a PPAR gamma coactivator-1α (PGC-1α) inhibitor, which increases PGC-1α acetylation, suppresses gluconeogenic gene expression and reduces glucose production in hepatocytes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR-18292 |
| CAS | 2095432-55-4 |
| Farve | Dust Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H30N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (272.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (272.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CC1=CC=C(CN(C(C)(C)C)CC(O)COC2=CC=CC3=C2C=CN3)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.5 |
| Formel vægt | 366.5 |
| Vis mere |