Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 142948
Beskrivelse
Potent non-peptide neurotensin (NT) receptor antagonist that binds with high affinity (IC50 = 0.32 - 3.96 nM; Ki < 10 nM). Attenuates amphetamine-induced hyperactivity and is orally active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR 142948 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 685.86 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 685.866 |