CAS RN 184162-64-9
IUPAC Navn:
2-[5-(2,6-dimethoxyphenyl)-1-(4-{[3-(dimethylamino)propyl](methyl)carbamoyl}-2-(propan-2-yl)phenyl)-1H-pyrazole-3-amido]adamantane-2-carboxylic acid
Synonymer:
2-[5-(2,6-dimethoxyphenyl)-1-(4-{[3-(dimethylamino)propyl](methyl)carbamoyl}-2-isopropylphenyl)pyrazole-3-amido]adamantane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol):
685.87
Molekylformel:
C39H51N5O6
InChi Key:
LWULHXVBLMWCHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=CC(OC)=C1C1=CC(=NN1C1=C(C=C(C=C1)C(=O)N(C)CCCN(C)C)C(C)C)C(=O)NC1(C2CC3CC(C2)CC1C3)C(O)=O