Få mere at vide
Buerkle™ Squeeze-Fix slangeklemme
Artikelnummer. 10283602 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
1 til 5 mm
3 til 10 mm
6 til 15 mm
Samlet længde (metrisk):
25 mm
40 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Samlet længde (metrisk) unitSize
10283602 1 til 5 mm 25 mm Hver
10243652 3 til 10 mm 40 mm Hver
10253652 6 til 15 mm 55 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10283602 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 86180001
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ved hjælp af disse clips kan slanger komprimeres helt eller delvist efter behov. Buerkle™ Squeeze-Fix slangeklemmer er lavet af POM, ruster ikke og kan betjenes med én hånd. Permanent elastisk, hygiejnisk og steriliserbar.
Ved hjælp af disse clips kan slanger komprimeres helt eller delvist efter behov.
  • Kan betjenes med én hånd
  • Fremstillet af polyoxylmethylenplast (POM)
  • Ruster ikke
  • Permanent elastisk og hygiejnisk
  • Hvid
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale POM
Samlet længde (metrisk) 25 mm
Til brug med Slanger
Slangestørrelse 1 til 5 mm
Farve Hvid
Produkttype Slangeklemme