Få mere at vide
Kvadratisk syre dibutylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10368653 25 g Glasflaske 25g
10021320 1 g Glasflaske 1g
10125643 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2892-62-8
Molekylær formel C12H18O4
Molekylvægt (g/mol) 226.27
MDL nummer MFCD00037150
InChI nøgle XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
IUPAC navn 3,4-dibutoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squaric acid dibutyl ester
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 121.0°C to 122.0°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4930 to 1.4950
Mængde 25 g
Merck Index 15, 8897
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 226.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Squaric acid dibutyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.