Få mere at vide
Bollé Safety Squale over brillerne sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 11709984 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
1/pose, 10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11709984 1/pose, 10/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11709984 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SQUWPCC5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    108.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.57 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Giver fremragende beskyttelse til brugere af receptpligtige briller.
  • Velegnet til brugere af receptpligtige briller.
  • Øvre beskyttelse.
  • Justerbare stænger.
  • Lavere beskyttelse.
  • EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
  • EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
  • EN 172, Solstrålingsrisici: Filterbeskyttelse til industriel solstråling. EN172-normen, der anbefales til udendørs arbejde, garanterer en beskyttelse på 99,99% mod ultraviolet solstråling. Anvendelsesniveauer: 5-3,1 (Polariseret) 5-2 (Twilight), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 og 5 til 4,1 (røg) Linsefarve: afhænger af linseteknologien.
  • EN 175, Standard for svejsning: Specificerer sikkerhedskrav og testmetoder relateret til øjen- og ansigtsbeskyttelsesudstyr, der anvendes til svejsning og tilhørende teknikker. Denne europæiske standard specificerer kravene og prøvningsmetoderne relateret til det personlige værnemidler, der bruges til at beskytte operatørens øjne og ansigt mod skadelig optisk stråling og andre specifikke risici på grund af sædvanlige svejse- eller skæreprocesser eller andre tilknyttede teknikker. Standarden specificerer beskyttelse, herunder ergonomiske aspekter, mod risici eller farer af forskellig art: stråling, antændelighed, mekaniske og elektriske risici. Denne standard definerer de anvendte termer og specificerer kravene til materialer, design og fremstilling.
  • Mekanisk risiko S - Ekstra stærk, modstår en 22 mm 43 g kugle, der falder 1,30 m ved 5,1 m/s.
  • Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
  • CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN166, EN170, EN172/5, EN175, Mekanisk risiko S, Optisk klasse 1, CE
Linsebelægning Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Oversigt Model SQUWPCC5
Linsefarve Skygge 5
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Svejsning, beskyttelse, kontinuerligt slid
nr. pr. sag 180/Cs.
nr. pr. pakke 1/pose, 10/Pk.
Vægt (metrisk) 47 g
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse EN170, EN172/5