Learn More
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Ultraglat indre overflade reducerer partikelindfangning
Brand: Tygon 50113-98
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slangerSpecifications
USP;NSF-51;FDA | |
Tygon 3350 | |
50 ft. | |
Gennemskinnelig |
3/16 tommer | |
5/16 tommer | |
Ja |
Product Content Correction
Product Title
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange > 3/16 tommer, 5/16 tommer.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction