Få mere at vide
Cole-Parmer Platinhærdet silikoneslange, 61 Shore A
Artikelnummer. 30053638 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Artikelnummer. 30053638
Brand: Cole-Parmer 5011957
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
E in., forhindrer meget god elasticitet, knækmodstand og trykmodstand
Overlegen optisk klarhed —kan nemt se din prøve. Lugtfri, noncytoto-in., ic og non-hæmolytisk. Lavbindende overflade hjælper med at minimere partikel- og lugtabsorption. Indeholder ikke BPA, phthalater, PVC eller pero in. ides. Renrum pakket og dobbelt pakket pakke. Steriliser med autoklave, gammabestråling, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), General Chapter 88 Klasse VI, Biologiske reaktivitetstests, In Vivo (2020). Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;RoHS
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 5/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.