Få mere at vide
uvex Sport Hygiene Hvid PU 65808 Lav sko - Bredde 11
Moderne, metalfri, ultralet og fleksibel S2-sikkerhedsslip-on-sko med aftagelig krog-og-løkke-strop til valgfri farvemærkning
Brand:  uvex 6580846
683.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17212361
  • 880.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Uvex 1 Sportshygiejnesko 6580.8 S2 SRC
  • Overdel lavet af vandafvisende mikrofibermateriale, der er let at rengøre
    • Minimum antal sømme for at reducere forurening
    • Fremstillet af syntetisk materiale, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Kan vaskes op til 30 °C
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikation med volumen
  • Modstand mindre end 35 megaohm
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
  • Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med god stød, absorption og fremragende skridsikkerhed
  • Åndbare materialer
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk komfort indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Blød polstring på krave og pløs
  • Til lette applikationer
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6580.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
46
Genanvendelig
Unisex
Uvex 1
Nej
SRC
Mikrofiber
Komposit
DA ISO 20345:2011
Standard bredde
Ja
S2
ESD sikkerhedssko
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Sport Hygiene Hvid PU 65808 Lav sko - Bredde 11 > Hvid, 65808 Lav sko, Bredde: 11, Størrelse: 46