Få mere at vide
uvex Sport Hygiene Hvid PU 65818 Lav Sko - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Uvex 1 Sportshygiejnesko 6581.8 S2 SRC
- Overdel lavet af vandafvisende mikrofibermateriale, der er let at rengøre
- Minimum antal sømme for at reducere forurening
- Fremstillet af syntetisk materiale, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Kan vaskes op til 30 °C
- Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikation med volumen
- Modstand mindre end 35 megaohm
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
- Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med god stød, absorption og fremragende skridsikkerhed
- Åndbare materialer
- Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig antistatisk komfort indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Blød polstring på krave og pløs
- Til lette anvendelser
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 6581.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 46 |
| Tå materiale | Komposit |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 1 |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |