Få mere at vide
Spironolactone, Thermo Scientific™
257.47 DKK - 1746.29 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 52-01-7 |
|---|---|
| Molekylær formel | C24H32O4S |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.576 |
| MDL nummer | MFCD00082250 |
| InChI nøgle | LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N |
| PubChem CID | 5833 |
| ChEBI | CHEBI:9241 |
| IUPAC navn | S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
| SMIL | CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15402949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.03 |
1g |
257.47 DKK
1g |
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15412949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.06 |
5g |
992.55 DKK
5g |
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15422949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.09 |
10g |
1746.29 DKK
10g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Kemiske identifikatorer
| 52-01-7 | |
| 416.576 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| CHEBI:9241 | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| C24H32O4S | |
| MFCD00082250 | |
| 5833 | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
Specifications
| Spironolactone | |
| White | |
| MFCD00082250 | |
| Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C | |
| 416.576 | |
| CHEBI:9241 |
| 52-01-7 | |
| C24H32O4S | |
| 14,8760 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate | |
| 5833 | |
| 416.58 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H360-H302
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H351-H360F-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-133-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TU4725000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Spironolactone
Signal Word
- Fare
Hazard Category
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Hazard Statement
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.