Få mere at vide
Spironolactone, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60119.03
Mængde 1g
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15402949
  • 257.47 DKK / 1g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
52-01-7
416.576
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
CHEBI:9241
CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
C24H32O4S
MFCD00082250
5833
S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate
Tekniske data
Spironolactone
White
C24H32O4S
14,8760
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate
5833
416.58
52-01-7
1g
MFCD00082250
Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
416.576
CHEBI:9241
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Spironolactone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.