Få mere at vide
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Kopper
Disse XRF Spec-Caps™ Kopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF, OES og andre analytiske teknikker.
Brand: Cole-Parmer™ 3619
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Aluminiumskopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF.
- Forstærker prøveskiver for at modstå skår og knække.
- Gør prøveskiver nemmere at fjerne fra pilleformen.
- Minimerer kontaminering under prøvehåndtering.
- Beskytter boringen af pilleformen mod slibende prøver.
- Lave, tyndvæggede aluminiumskopper danner bunden og siderne af den færdige pellet for at hjælpe med at forstærke XRF pellets.
Tekniske data
XRF spektrometre | |
Producerer pellets 31 mm x 5 mm | |
30 mm | |
0,31 tommer. | |
Aluminium |
Prøve kop | |
1.1 tommer | |
XRF | |
8 mm | |
100 Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Kopper > XRF Spec-Caps™ kopper; Dimensioner (dia. x H): 30 x 8 mm; Antal: Pose med 100 kopper
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion