Få mere at vide
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Kopper
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Højde (metrisk):
8 mm
9 mm
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
Aluminiumskopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF.
- Forstærker prøveskiver for at modstå skår og knække.
- Gør prøveskiver nemmere at fjerne fra pilleformen.
- Minimerer kontaminering under prøvehåndtering.
- Beskytter boringen af pilleformen mod slibende prøver.
- Lave, tyndvæggede aluminiumskopper danner bunden og siderne af den færdige pellet for at hjælpe med at forstærke XRF pellets.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | XRF spektrometre |
| Type | Prøve kop |
| Oversigt | Producerer pellets 35 mm x 5 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,2 tommer |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Højde (engelsk) | 0,31 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 100 stk. |