Få mere at vide
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Kopper
Disse XRF Spec-Caps™ Kopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF, OES og andre analytiske teknikker.
Brand:  Cole-Parmer™ 3617
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15300552
  • 533.00 DKK / Pakke med 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Aluminiumskopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF.
  • Forstærker prøveskiver for at modstå skår og knække.
  • Gør prøveskiver nemmere at fjerne fra pilleformen.
  • Minimerer kontaminering under prøvehåndtering.
  • Beskytter boringen af pilleformen mod slibende prøver.
  • Lave, tyndvæggede aluminiumskopper danner bunden og siderne af den færdige pellet for at hjælpe med at forstærke XRF pellets.
Tekniske data
Tekniske data
XRF spektrometre
Producerer pellets 40 mm x 5 mm
38 mm
9 mm
100 Pk.
Prøve kop
1,5 tommer
0,35 tommer.
Aluminium
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Kopper > XRF Spec-Caps™ kopper; Dimensioner (dia. x H): 38 x 9 mm; Antal: Pose med 100 kopper