Få mere at vide
Bolle Safety Spektrumbriller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31810813 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Rammetype:
Forseglet
Forseglet med skum
Indirekte ventileret
Indirekte ventileret med skum
Linsefarve:
Klar
Røg
Model-:
SPECTN10W
SPECTN11W
SPECTN12W
SPECTN13W
SPECTN14W
SPECTN15W
SPECTN20W
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rammetype Linsefarve Model-
31810813 Indirekte ventileret Røg SPECTN20W
31810811 Forseglet Klar SPECTN15W
31810799 Indirekte ventileret Klar SPECTN14W
31810775 Forseglet med skum Klar SPECTN13W
31810781 Forseglet Klar SPECTN12W
31810787 Indirekte ventileret med skum Klar SPECTN11W
31810806 Indirekte ventileret Klar SPECTN10W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31810813 Leverandør Bolle Safety Leverandørnr. SPECTN20W
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med sin bi-materialeramme og justerbare rem tilbyder Spectrum overlegen beskyttelse og tilpasningsevne. Spectrum fås i to størrelser og er et alsidigt produkt med forskellige rammetyper og linsebelægninger, der giver en løsning til enhver virksomhed, uanset deres specifikke arbejdsmiljø. Dets sporty design og optimerede ergonomi sikrer også større accept for øget sikkerhed og produktivitet.
  • PC/TPR Co-injiceret ramme for optimal komfort.
  • Der findes flere belægninger og størrelser.
  • Blød pakning til at passe til de fleste frontstrukturer.
  • Optimal panoramaudsigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Platin
Linsefarve Røg
Produkttype Sikkerhedsbriller
Model- SPECTN20W
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse Ingen
Rammetype Indirekte ventileret
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.