Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 spektrofotometer tilbehør
Tilbehør til Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 spektrofotometer
542.00 DKK - 13485.00 DKK
Produkter 4
Produktkode Brand Type Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Type Pris Antal & tilgængelighed  
11833784
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
222-265600
Kuvetterol
542.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
15287116
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
840-250500
Celleholder
822.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
15661794
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
840-250700
Udskiftningsprøverum
967.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
15390187
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
840-253100
SPECTRONIC Standards 2 Sæt
13485.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Tilbehør til Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 spektrofotometer
SPECTRONIC 200 er et robust, brugervenligt spektrofotometer, ideelt til rutinemæssige anvendelser. Indbygget software, styret fra en intuitiv navigationsplade ved hjælp af en fuld farveskærm, leverer funktioner ud over forventningerne.
Robust, praktisk design
  • Uden indvendige dele er der intet at slide op
  • Prøverummet løftes ud for nem rengøring
  • Polymerkonstruktion modstår korrosion fra sure eller oxiderende opløsninger
  • Navigationspude og skærmmenuer er anden natur for enhver moderne bruger
  • Kompakt fodaftryk sparer plads i dit laboratorium
  • Kuvettestativer på begge sider af prøverummet hjælper dig med at holde styr på prøverne
  • Ingen computer eller seriel kabel påkrævet; Bare sæt den i, og du er klar til at måle
Det perfekte værktøj til rutinemæssige spektroskopiske målinger
  • Stort, lyst farve-LCD, der kan justeres til den perfekte vinkel, så alle teknikere kan se det
  • Standardprøverummet rummer både 10 mm firkantede cuvetter og reagensglas op til 13 mm (0,5 tommer) i diameter
  • Optisk system, der er immunt over for rumlys, lader dig måle høje reagensglas med åbent låg
  • Analyzer-tilstand giver dig mulighed for at programmere standardmetoder
  • Screen-print-funktion giver en permanent registrering af dine data
  • Kvantitativ analyse med enten en faktor eller op til fire standarder giver tillid
  • Tilgængelig Thermo Scientific VISIONlite5-software til din computer styrer instrumentet og tilbyder datamanipulation, lagring og udskrivning af rapporter
Ikke klar til at skille dig af med din gamle Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
  • 200'eren SPECTRONIC vil emulere interfacet og kontrollerne på dit gamle instrument for at integrere sømløst i dit laboratorium
Tjek ydeevnen og nøjagtigheden af dit spektrofotometer direkte i dit eget laboratorium ved hjælp af de Thermo videnskabelige™ SPECTRONIC™ Spectrophotometer Standards. Dette sæt er lige så nemt at bruge som en standardkuvette og indeholder:
  • Kalibrerede glasstandarder med neutral densitet til kontrol af fotometrisk nøjagtighed ved nominelle værdier på 0,3 A, 0,5 A, 1 A og 1,5 A.
  • Kalibreret standard til kontrol af bølgelængdenøjagtighed ved nominelle bølgelængder på 400 nm, 522 nm og 777 nm
  • Filter til kontrol af strejflys i UV-Vis-instrumenter ved 220 nm
  • Filter til kontrol af strejflys i Vis-instrumenter ved 400 nm
  • Sæt af 7 glasstykker monteret i metalrammer, der passer til standard firkantede cuvetholdere
Fire kalibrerede neutrale densitetsglasstandarder til kontrol af fotometrisk nøjagtighed ved nominelle værdier på 0,3A, 0,5A, 1A og 1,5A Standarder er kalibreret til 440,0n, 465,0nm, 546,1nm, 590,0nm og 635,0nm
. Én kalibreret standard til kontrol af bølgelængdenøjagtighed ved nominelle bølgelængder på 400nm, 522nm og 777nm
. Symmetrien i toppene betyder, at tests af bølgelængdenøjagtighed er uafhængige af instrumentets spektrale båndbredde (mellem 1nm og 10nm)
1 filter til kontrol af stredig lys i UV-Vis-instrumenter ved 220 nm
1 filter til kontrol af stredig lys i Vis-instrumenter ved 400 nm
Hver standardsæt SPECTRONIC testes individuelt og certificeres til at være nøjagtige, med værdier der kan spores til National Institute of Standards and Technology (NIST) eller andre primære standarder
Filtre leveres i en robust plastopbevaringsbeholder
Rekalibreringsservice er tilgængelig fra Thermo Fisher Scientific. Det anbefalede rekalibreringsinterval er to år
Bemærk: Strejflysfiltre skal blokere lyset helt ved målebølgelængden og er derfor ikke noget, der kan kalibreres.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater