Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 spektrofotometer tilbehør
Artikelnummer. 15661794 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Celleholder
Kuvetterol
SPECTRONIC Standards 2 Sæt
Udskiftningsprøverum
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15661794 Udskiftningsprøverum Hver
11833784 Kuvetterol Pakke med 6
15287116 Celleholder Hver
15390187 SPECTRONIC Standards 2 Sæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15661794 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840250700
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tilbehør til Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 spektrofotometer
De SPECTRONIC 200 er et robust, brugervenligt spektrofotometer, der er ideelt til rutinemæssige applikationer. Indbygget software, styret fra en intuitiv navigationsplade ved hjælp af en fuld farveskærm, leverer funktioner ud over forventningerne.
Robust, praktisk design
  • Uden indvendige dele er der intet at slide op
  • Prøverummet løftes ud for nem rengøring
  • Polymerkonstruktion modstår korrosion fra sure eller oxiderende opløsninger
  • Navigationspude og skærmmenuer er anden natur for enhver moderne bruger
  • Kompakt fodaftryk sparer plads i dit laboratorium
  • Kuvettestativer på begge sider af prøverummet hjælper dig med at holde styr på prøverne
  • Ingen computer eller seriel kabel påkrævet; Bare sæt den i, og du er klar til at måle
Det perfekte værktøj til rutinemæssige spektroskopiske målinger
  • Stort, lyst farve-LCD, der kan justeres til den perfekte vinkel, så alle teknikere kan se det
  • Standard prøverum rummer både 10 mm kvadratiske kuvetter og reagensglas op til 25 mm (1 tomme) diameter
  • Optisk system, der er immunt over for rumlys, lader dig måle høje reagensglas med åbent låg
  • Analyzer-tilstand giver dig mulighed for at programmere standardmetoder
  • Screen-print-funktion giver en permanent registrering af dine data
  • Kvantitativ analyse med enten en faktor eller op til fire standarder giver tillid
  • Tilgængelig Thermo Scientific VISION lite5 -software, til din computer, styrer instrumentet og giver mulighed for datamanipulation, lagring og rapportudskrivning
Ikke klar til at skille sig af med din gamle Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
  • De SPECTRONIC 200 vil emulere grænsefladen og kontrollerne på dit gamle instrument for at integreres problemfrit i dit laboratorium
VISION lite5 software— Mængdepriser begynder ved otte eksemplarer og er tilgængelig på anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftningsprøverum
Til brug med (udstyr) SPECTRONIC 200/200E spektrofotometre
Holder Reagensglas og 10 mm kuvette