Få mere at vide
Bollé Safety Viper Smoke sikkerhedsbriller
Shop alle Bollé Safety produkter
:
Linsebelægning: Anti-ridse
Beskrivelse
- Røgfarvet.
- Justerbare stænger.
- Teknologi godkendt til kontinuerligt slid og certificeret med perfekt optisk kvalitet.
- Anti-ridse belægninger.
- 99,9% UVA/UVB beskyttelse.
- Objektiv og stel beskyttelse mod lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45m/s (maksimal beskyttelse for briller).
- Objektiv- og stelbeskyttelse mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
- Rammebeskyttelse mod daglige risici, herunder at tabe beskyttelsesbrillerne på jorden, ældes ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion.
- CE europæisk standardcertifikat tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE europæisk standardcertifikat tilgængelig. |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Inkluderer | Justerbar ledning |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Tempel stil | Justerbar |
| Vægt (metrisk) | 27 g |