Få mere at vide
Spebrutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477416 100 mg
16467448 10 mg
16459927 5 mg
16413477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18012
MedChemExpress Spebrutinib (AVL-292; CC-292) is a covalent, orally active, and highly selective with an IC50 of 0.5 nM.
Spebrutinib (AVL-292
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spebrutinib
CAS 1202757-89-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22FN5O3
Mængde 100 mg
Synonym AVL-292 CC-292
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (106.27 mM)
SMIL COCCOC1=CC=C(NC2=NC=C(F)C(NC3=CC=CC(NC(C=C)=O)=C3)=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 423.44
Formel vægt 423.44
Procent renhed 95.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease