missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Spautin-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spautin-1 |
| CAS | 1262888-28-7 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H11F2N3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (184.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1)NCC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.26 |
| Formel vægt | 271.26 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?