Få mere at vide
Spautin-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445468
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16445468 10 mg -
16488177 5 mg 5mg
16421647 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16445468 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spautin-1
CAS 1262888-28-7
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11F2N3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (184.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1)NCC3=CC=C(F)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 271.26
Formel vægt 271.26
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death