Få mere at vide
Sparsentan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447428
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447428 10 mg -
16439907 5 mg -
16427406 100 mg -
16423586 25 mg -
16413457 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16447428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17621
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.
Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Sparsentan
CAS 254740-64-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H40N4O5S
Mængde 10 mg
Synonym RE-021 DARA-a
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C(CCCC)=NC4(CCCC4)C3=O)C=C2COCC)(NC5=NOC(C)=C5C)=O
Molekylvægt (g/mol) 592.75
Formel vægt 592.75
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.