Få mere at vide
SP2509, MedChemExpress
Beskrivelse
SP2509 is a potent and selective antagonist of lysine specific demethylase 1 (LSD1) with an IC50 of 13 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SP2509 |
| CAS | 1423715-09-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20ClN3O5S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (75.36 mM) |
| SMIL | O=C(N/N=C(C1=CC(Cl)=CC=C1O)\C)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCOCC3)=O)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.9 |
| Formel vægt | 437.9 |
| Vis mere |