Få mere at vide
Bel Art™ Replika-belægningsværktøj og erstatningsfløjlskvadrater
Brug en låsering, der fastgør sterile fløjlsfirkanter på en PVC-cylinder for nem kontrol af pletteringsanordningen
1265.00 DKK - 1570.00 DKK
Tekniske data
Sterilitet Steril
Størrelse Standard
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Produkttype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Produkttype Pris Antal & tilgængelighed  
10652163
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Bel Art™
H37848-0001
Velveteen Squares, White
1265.00 DKK
Pakke med 36
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
13448226
Dokumentvisning
Bel Art™
H37848-0002
Fløjlsfirkanter
1570.00 DKK
Pakke med 36
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Læg i indkøbskurv
10294552
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Bel Art™
F37848-0000
Replika Plating Tool med 12 sterile hvide fløjlsfirkanter
1308.21 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Kan desinficeres mellem brug med en kort skylning i 70 % ethanol eller klorblegemiddel
  • Aluminiumsringen er 10,2 cm (4 tommer) diameter; PVC cylinder er 6,9 cm (2,75 tommer) høj
  • Til brug med 90 til 100 mm petriskåle
  • Indeholder 12 hvide fløjlsfirkanter
  • Erstatnings fløjlsfirkanter fås i hvid (097182) eller sort (03421106)
  • Må ikke autoklaveres
For at fremstille replikaer vendes petriskålen med mikrobielle kolonier og sænkes ned på klædeoverfladen og løftes derefter. En frisk steril næringsplade sænkes derefter ned på den fløjlsagtige overflade og løftes, hvilket efterlader en kopi af de originale kolonier i den nye skål.
Tekniske data
Tekniske data
Steril
Standard
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel Art™ Replika-belægningsværktøj og erstatningsfløjlskvadrater