Få mere at vide
Bel Art™ Replika-belægningsværktøj og erstatningsfløjlskvadrater
Artikelnummer. 10294552
Skift visning
Produkttype:
Fløjlsfirkanter
Fløjlskvadrater, hvide
Replika Plating Tool med 12 sterile hvide fløjlsfirkanter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
10294552 Replika Plating Tool med 12 sterile hvide fløjlsfirkanter
10652163 Fløjlskvadrater, hvide
13448226 Fløjlsfirkanter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294552 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F378480000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Fløjlsfirkanter
Brug en låsering, der fastgør sterile fløjlsfirkanter på en PVC-cylinder for nem kontrol af pletteringsanordningen
Kan desinficeres mellem brug med en kort skylning i 70 % ethanol eller klorblegemiddel
  • Aluminiumsringen er 10,2 cm (4 tommer) diameter; PVC cylinder er 6,9 cm (2,75 tommer) høj
  • Til brug med 90 til 100 mm petriskåle
  • Indeholder 12 hvide fløjlsfirkanter
  • Erstatnings fløjlsfirkanter fås i hvid (097182) eller sort (03421106)
  • Må ikke autoklaveres
For at fremstille replikaer vendes petriskålen med mikrobielle kolonier og sænkes ned på klædeoverfladen og løftes derefter. En frisk steril næringsplade sænkes derefter ned på den fløjlsagtige overflade og løftes, hvilket efterlader en kopi af de originale kolonier i den nye skål.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indvendig 4''
Diameter (metrisk) indvendig 10.1 cm
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Materiale Polypropylen, PVC
Sterilitet Steril
Størrelse Standard
Produkttype Replika Plating Tool med 12 sterile hvide fløjlsfirkanter
Inkluderer 1 pakke med 12 sterile hvide fløjlsfirkanter (6 tommer x 6 tommer)
Mængde 1 stk.