Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bænk liners
Forenkle rengøring og beskyt arbejdsflader mod pletter, spild og slid. Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bench Liners kan rulles sammen og kasseres efter kontaminering.
Brand: Bel-Art™ F24675-0020
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Meget absorberende overside fanger op til 420mL/m 2 vand, farvestoffer, ætsende kemikalier og radioaktive opløsninger
- Fleksibel polyethylenfilmbagside er skridsikker og forhindrer gennemvædning af de fleste løsninger
- Klip let til med en saks eller Scienceware™ Sikkerhedsskærer (fabrikant nr. 21012-0000)
- Rul op og smid i en passende affaldsbeholder efter kontaminering
- Vælg orange for at identificere brug med biologisk farlige materialer
Tekniske data
Bænkbeskytter | |
400 ml/m 2 | |
610 mm | |
508 mm | |
Hvid | |
Engangsbrug | |
6 Sag |
Polyethylen | |
24 tommer | |
20 tommer | |
24 x 20 tommer. (610 x 508 mm) | |
Pakke med 100 ark | |
Forenkle rengøring og beskyt arbejdsflader mod pletter, spild og slid |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bænk liners > 100 udskårne ark, hvid
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion