Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 606 overfladebeskyttelsespapir
Artikelnummer. 11738742 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
570 mm
600 mm
50 m
Bredde (metrisk):
460 mm
0,49 m
500 mm
0,6 m
0,92 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11738742 600 mm 500 mm Pakke med 50
11730005 50 m 0,6 m Hver
11708513 50 m 0,49 m Hver
11704656 570 mm 460 mm Pakke med 50
11749865 50 m 0,92 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11738742
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som absorberende papir til bænkbeskyttelse. Fisherbrand™ Grade 606 Surface Protection Paper er hvidt ultraabsorberende papir med ensidet PE-belægning.
Applikationer:
  • Absorptionskapacitet: 200g/m 2
  • Beskytter laboratoriebænke mod syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker, glaspåvirkninger
  • Hjælper med at genvinde værdifuldt materiale som ædle metaller
  • Beskyttelse og udlægning af dyrebure
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskyttelsespapir
Materiale Paper (Papir)
Absorberingsevne 200 ml/ m2
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (metrisk) 500 mm
Bagside materiale Polyethylen
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Beskyttelse af laboratoriebænke mod syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker, stød
Mængde 50PK