Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-tragte
Let, men ikke toptung.
222.02 DKK
Tekniske data
Materiale | Polypropylen |
---|---|
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Inkluderer | Støbt i perforeret PP filterplade |
Produkttype | Buchner-tragt |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Længde (metrisk) stilk | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Længde (metrisk) stilk | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15374354
|
Bel-Art™
H14603-0000 |
315 mL | 17.8 cm | 7.62 cm |
222.02 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
Let, men ikke toptung.
- Todelt tragt for lettere rengøring
- Perforeret filterplade
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Polypropylen | |
Autoklaverbar | |
Støbt i perforeret PP filterplade | |
Buchner-tragt |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-tragte