Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-tragte
Artikelnummer. 15374354
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
315 ml
Højde (metrisk):
17,8 cm
Længde (metrisk) stilk:
7,62 cm
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Længde (metrisk) stilk
15374354 315 ml 17,8 cm 7,62 cm
1 options
Artikelnummer. 15374354 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H146030000
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Let, men ikke toptung.
  • Todelt tragt for lettere rengøring
  • Perforeret filterplade
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst Top ID: 9,4 cm
Kapacitet (metrisk) 315 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 17,8 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) filter 90 mm
Inkluderer Støbt i perforeret PP filterplade
Længde (metrisk) stilk 7,62 cm
Mængde Hver
Produkttype Buchner-tragt