Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet udsugningsanlæg med Allihn kondensator
Artikelnummer. 10346121
Skift visning
Materiale:
DURAN Slange
Artikelnummer. Materiale
10346121 DURAN Slange
1 options
Artikelnummer. 10346121 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05365049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 DKK
    2235.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 319.52 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Til udvinding fra faste stoffer med opløsningsmidler
  • Opløsningsmidlet recirkuleres kontinuerligt og destilleres fra den ekstraherede prøve, før det kommer i kontakt med
    det faste stof igen
  • Ekstrakten koncentreres i destillationskolben
  • Metoden muliggør en effektiv adskillelse med relativt små mængder ekstraktionsmidler
  • De komplette apparater (alle lavet af DURAN™ slanger) består af:
    • Udsugning i kompakt og robust design, med kolbetilslutning NS 29/32
    • Allihn kondensator med gevind GL 14
    • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Materiale DURAN Slange
Inkluderer 250 ml ekstraktor, Allihn kondensator (NS 45/40) og 500 ml rundbundet kolbe