Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet udtrækshoved
Artikelnummer. 10284191
Skift visning
Standard konisk ledtop:
NS 45/40
Artikelnummer. Standard konisk ledtop
10284191 NS 45/40
1 options
Artikelnummer. 10284191 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05400143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    1133.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 251.03 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Udsugningshoveder iflg. til Soxhlet
  • Udsugningshoveder iflg. til DIN 12602 og udover DIN-standard
  • Med kegle NS 29/32
  • Inkluderer glas NS stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale DURAN Slange
Inkluderer Glas NS stophane
Standard konusled NS 45/40
Standard konisk ledtop NS 45/40