Få mere at vide
Sotalolhydrochlorid, 98%
Description
Sotalolhydrochlorid bruges som en potent beta-adrenerg antagonist, forlænger aktionspotentialet og øger den refraktære periode. Sotalolhydrochlorid betragtes også som en ikke-selektiv β blokker og en kaliumkanalblokker med en IC50 på 43 μM.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Sotalol hydrochloride is used as a potent beta adrenergic antagonist, prolongs the action potential and increases the refractory period. Sotalol hydrochloride is also considered a non-selective β blocker and a potassium channel blocker with an IC50 of 43 µM.
Solubility
Soluble in phosphate buffered saline, DMSO, ethanol, water, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sotalol hydrochloride |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,8728 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in phosphate buffered saline,DMSO,ethanol,water,and methanol. |
| Formel vægt | 308.82 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |