Få mere at vide
Sorafenib N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sorafenib N-Oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClF3N4O4/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-29(18)32)33-14-5-2-12(3-6-14)27-20(31)28-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,27,28,31) |
| Formel vægt | 480.0812 |
| Procent renhed | >95% |