CAS RN 583840-03-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sorafenib N-Oxide, TRC
CAS: 583840-03-3 Molekylær formel: C21 H16 Cl F3 N4 O4 Molekylvægt (g/mol): 480.82 Synonym: 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, 1-oxide,4-[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-1-oxido-pyridin-1-ium-2-carboxamide,Sorafenib N-Oxide IUPAC navn: 4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-carboxamide SMIL: CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)cc[n+]1[O-]