Få mere at vide
Sonidegib, MedChemExpress
Beskrivelse
Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sonidegib |
| CAS | 956697-53-3 |
| Farve | Purple |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26F3N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Erismodegib LDE225 NVP-LDE225 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.5 |
| Vis mere |