Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Designet til at levere optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende.
Brand:  Ansell™ 37695070
374.35 DKK valid until 2025-10-31
Use promo code "24133" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11751593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    374.36 DKK / 12 par
    Spare 192.64 DKK
    33% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Nitril
Nedsænkningshandsker
37-695
Grøn
Flokkede
Kemisk resistens
Nitril
7
0.42 mm
Handske
12 par
37-695
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Big savings on advanced technologies and materials testing.
    Promo Code: 24141
    Expires2025-12-14
  • Multiple Manufacturers
    Limited time deal, stock up today!
    Promo Code: 24133
    Expires2025-09-30
    New Offer
    Shop Now
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Grønne Nitril Immersion Handsker > Størrelse 7