Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. p-8005363 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12690862
Brand: Ansell™ 37695100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at levere optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende.
  • Industrielle handsker
  • Højkomfort, kemikaliebestandig handske til en række applikationer
  • Fuldt genanvendelig, med uovertruffen slidstyrke
  • Giver komfort for bæreren
  • Fødevaregodkendt
  • Bomuld flocking, reducerer sved for bæreren
  • Højtydende nitrilforbindelse giver kemisk modstand og styrke
  • Giver god beskyttelse mod snavs, punktering og slid
  • Velegnet til krævende rengøringsopgaver
  • Høje niveauer af fleksibilitet, komfort og fingerfærdighed
Applikationer:
  • Alle fødevareforarbejdningsapplikationer, der har fødevarekontakt
  • Levering af dele til produktionslinje
  • Påfyldning, blanding og påfyldning af råvarer
  • Smedeoperationer
  • Generelt pumpearbejde
  • Håndtering af indgående varer
  • Håndtering af udgående varer: dåser, beholdere, bulkpack og kartoner
  • Lastning og losning af procesudstyr
  • Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger
  • Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
  • Maleri
  • Tilsyn med løbende drift
  • Afprøvning
  • Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
  • Svejsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industrial
Farve Green
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Flokkede
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 37-695